Learn More
1,1,3,3-Tetraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.50€ - 483.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3277-26-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12OSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.309 |
Numéro MDL | MFCD00008256 |
Clé InChI | KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010 |
CID PubChem | 6327482 |
Nom IUPAC | Diméthylsilylidèneoxonio(diméthyl)silanide |
SMILES | C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23697.14 |
25 g |
42.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23697.22 |
100 g |
110.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23697.36 |
500 g |
483.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane est utilisé comme monomère dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation d’autres composés organosiliciés. Il est également utilisé dans la préparation de polymères non aqueux ainsi que comme réactif de laboratoire.
Solubilité
Il réagit avec l’eau pour produire du diméthylsilanol, du diméthylsilanediol et de l’hydrogène gazeux.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Stockez-le dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
3277-26-7 | |
132.309 | |
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N | |
6327482 | |
C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C |
C4H12OSi2 | |
MFCD00008256 | |
1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010 | |
Diméthylsilylidèneoxonio(diméthyl)silanide |
Spécification
70°C to 71°C | |
-78°C | |
C4H12OSi2 | |
UN1993 | |
−26°C (−15°F) | |
It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas. | |
C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C | |
132.309 | |
134.33 | |
Characteristic | |
Moisture sensitive |
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane | |
3277-26-7 | |
MFCD00008256 | |
1733364 | |
1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010 | |
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N | |
Diméthylsilylidèneoxonio(diméthyl)silanide | |
6327482 | |
97% | |
1.37 | |
0.76 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-906-4
missing translation for 'rtecsNumber' : JN1000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only