Learn More
1,1,3,3-Tetraméthyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490108
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane est utilisé comme monomère dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation d’autres composés organosiliciés. Il est également utilisé dans la préparation de polymères non aqueux ainsi que comme réactif de laboratoire.
Solubilité
Il réagit avec l’eau pour produire du diméthylsilanol, du diméthylsilanediol et de l’hydrogène gazeux.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3277-26-7
Formule moléculaire C4H12OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 132.309
Numéro MDL MFCD00008256
Clé InChI KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
CID PubChem 6327482
Nom IUPAC Diméthylsilylidèneoxonio(diméthyl)silanide
SMILES C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Spécification
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Point de fusion -78°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1733364
Point d’éclair −26°C (−15°F)
Informations sur la solubilité It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Poids de la formule 134.33
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.37
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.76