Learn More
1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.30€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1189-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18O2Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.463 |
Numéro MDL | MFCD00039788 |
Clé InChI | YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane |
CID PubChem | 6327152 |
Nom IUPAC | [(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone |
SMILES | C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16520.14 |
25 g |
68.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16520.22 |
100 g |
182.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane is involved in the preparation of 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, which is associated with inorganic siloxane polymer and used as a coating material for the detection of toxic chemical warfare agents. It is also used as a silylating agent and to prepare 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane from 4-vinyl-1-cyclohexene-1,2-epoxide by hydrosilylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane participe à la préparation de l’hexafluoropropane 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphényl), qui est associé à un polymère siloxane inorganique et utilisé comme matériau de revêtement pour la détection d’agents de guerre chimiques toxiques. Il est également utilisé comme agent de silylation et pour préparer le 1,5-bis[2-(1,2-époxycyclohex-4-yl)éthyl]-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane à partir du 4-vinyle-1-cyclohexène-1,2-époxyde par hydrosilylation.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
1189-93-1 | |
206.463 | |
YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N | |
6327152 | |
C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C |
C6H18O2Si3 | |
MFCD00039788 | |
1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane | |
[(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone |
Spécification
128°C | |
-67°C | |
C6H18O2Si3 | |
UN1993 | |
20°C (68°F) | |
YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N | |
[(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone | |
6327152 | |
97% |
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane | |
1189-93-1 | |
MFCD00039788 | |
1746341 | |
1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane | |
C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C | |
206.463 | |
208.48 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
P210-P243
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.- Ne pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only