Learn More
1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339215
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane is involved in the preparation of 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, which is associated with inorganic siloxane polymer and used as a coating material for the detection of toxic chemical warfare agents. It is also used as a silylating agent and to prepare 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane from 4-vinyl-1-cyclohexene-1,2-epoxide by hydrosilylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane participe à la préparation de l’hexafluoropropane 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphényl), qui est associé à un polymère siloxane inorganique et utilisé comme matériau de revêtement pour la détection d’agents de guerre chimiques toxiques. Il est également utilisé comme agent de silylation et pour préparer le 1,5-bis[2-(1,2-époxycyclohex-4-yl)éthyl]-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane à partir du 4-vinyle-1-cyclohexène-1,2-époxyde par hydrosilylation.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189-93-1
Formule moléculaire C6H18O2Si3
Poids moléculaire (g/mol) 206.463
Numéro MDL MFCD00039788
Clé InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
CID PubChem 6327152
Nom IUPAC [(diméthyl-$l^{3}-silanyl)oxy-diméthylsilyl]oxy-diméthylsilicone
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Spécification
Point d’ébullition 128°C
Nom chimique ou matériau 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Point de fusion -67°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1746341
Point d’éclair 20°C (68°F)
Poids de la formule 208.48
Pourcentage de pureté 97%