Learn More
1,1,2,2-Tetraméthyl-1,2-diphényldisilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.13€ - 131.66€
Identifiants chimiques
CAS | 1145-98-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H22Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.522 |
Numéro MDL | MFCD00054786 |
Clé InChI | IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane |
CID PubChem | 136916 |
Nom IUPAC | [diméthyl(phényl)silyl]-diméthyl-phénylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482110
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28705.03 |
1 g |
46.13€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492110
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28705.06 |
5 g |
131.66€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethylphenylsilane was catalytically dehydrogenated and condensed in the presence of platinum complexes to give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe diméthylphénylsilane a été déshydrogéné par un catalyseur et condensé en présence de complexes de platine pour donner du 1,1,2,2-tétraméthyl-1,2-diphényl-disilane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1145-98-8 | |
270.522 | |
IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N | |
136916 | |
C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2 |
C16H22Si2 | |
MFCD00054786 | |
1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane | |
[diméthyl(phényl)silyl]-diméthyl-phénylsilane |
Spécification
111°CC | |
34°C to 37°C | |
C16H22Si2 | |
1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane | |
IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N | |
[diméthyl(phényl)silyl]-diméthyl-phénylsilane | |
136916 | |
97% |
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane | |
1145-98-8 | |
MFCD00054786 | |
Insoluble in water. | |
C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2 | |
270.522 | |
270.52 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante