Learn More
1,1,2,2-Tetraméthyl-1,2-diphényldisilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482110
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dimethylphenylsilane was catalytically dehydrogenated and condensed in the presence of platinum complexes to give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylphénylsilane a été déshydrogéné par un catalyseur et condensé en présence de complexes de platine pour donner du 1,1,2,2-tétraméthyl-1,2-diphényl-disilane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1145-98-8
Formule moléculaire C16H22Si2
Poids moléculaire (g/mol) 270.522
Numéro MDL MFCD00054786
Clé InChI IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
CID PubChem 136916
Nom IUPAC [diméthyl(phényl)silyl]-diméthyl-phénylsilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Point d’ébullition 111°CC
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane
Point de fusion 34°C to 37°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 270.52
Pourcentage de pureté 97%