Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
37.13€ - 159.68€
Identifiants chimiques
CAS | 79-34-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Cl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.838 |
Numéro MDL | MFCD00000848 |
Clé InChI | QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan |
CID PubChem | 6591 |
ChEBI | CHEBI:36026 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tetrachloroethane |
SMILES | C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15661670
|
Honeywell Research Chemicals
185434-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15691670
|
Honeywell Research Chemicals
185434-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15671670
|
Honeywell Research Chemicals
185434-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
79-34-5 | |
167.838 | |
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N | |
6591 | |
1,1,2,2-tetrachloroethane |
C2H2Cl4 | |
MFCD00000848 | |
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan | |
CHEBI:36026 | |
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Spécification
1,1,2,2-Tetrachloroethane | |
-43°C | |
1.586g/mL at 25°C | |
C2H2Cl4 | |
n20/D 1.494(lit.) | |
UN1702 | |
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan | |
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl | |
167.838 | |
5.8 (vs air) | |
167.85g/mol | |
≥98.0% | |
Liquid |
79-34-5 | |
Incolore | |
147°C | |
CHCl2CHCl2 | |
MFCD00000848 | |
969206 | |
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tetrachloroethane | |
6591 | |
CHEBI:36026 | |
8mmHg (20°C) | |
Réactif |
Sécurité et traitement
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P361 + P364
H310 + H330-H411
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 201-197-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KI8575000