Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Code produit. 15671670
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, ≥ 98,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-34-5
Formule moléculaire C2H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 167.838
Numéro MDL MFCD00000848
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
CID PubChem 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetrachloroethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Point de fusion -43°C
Couleur Incolore
Densité 1.586g/mL at 25°C
Point d’ébullition 147°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHCl2CHCl2
Indice de réfraction n20/D 1.494(lit.)
Quantité 1 L
Numéro UN UN1702
Beilstein 969206
Densité de vapeur 5.8 (vs air)
Poids de la formule 167.85g/mol
Tension de vapeur 8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif
Forme physique Liquid