Learn More
1,1,2,2-tétrabromoéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.80€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-27-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Br4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 345.65 |
Numéro MDL | MFCD00000133 |
Clé InChI | QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o |
CID PubChem | 6588 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tetrabromoéthane |
SMILES | BrC(Br)C(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12943.AD |
50 mL |
36.80€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12943.AK |
250 mL |
126.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12943.AU |
1000 mL |
346.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,2,2-Tetrabromoethane is useful for the separation of minerals from supporting rock. It is used as a solvent for fats, greases, oils and waxes. It acts as a mercury substitute in the production of gauges and balancing equipment. It finds application as a floating agent used in processing and separation of mineral oils. Further, it is used as refractive index liquid in microscopy. In addition to this, it is also employed as a flame-retardant additive for polystyrenes, polyurethanes and polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,2,2-tétrabromoéthane est utile pour la séparation des minéraux de la roche de support. Il est utilisé comme solvant pour les matières grasses, les graisses, les huiles et les cires. Il sert de substitut au mercure dans la fabrication de jauges et d’équipements d’équilibrage. Il sert également d’agent flottant utilisé dans le traitement et la séparation des huiles minérales. De plus, il est utilisé comme liquide à indice de réfraction en microscopie. En outre, il est également utilisé comme additif ignifuge pour les polystyrènes, les polyuréthanes et les polyoléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le magnésium, les métaux alcalins et le zinc.
Identifiants chimiques
79-27-6 | |
345.65 | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
6588 | |
BrC(Br)C(Br)Br |
C2H2Br4 | |
MFCD00000133 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
1,1,2,2-tetrabromoéthane |
Spécification
1,1,2,2-Tetrabromoethane | |
2.967 | |
C2H2Br4 | |
MFCD00000133 | |
14,9185 | |
Immiscible with water. | |
BrC(Br)C(Br)Br | |
345.65 | |
345.67 |
79-27-6 | |
118°C to 120°C (15 mmHg) | |
1.637 | |
UN2504 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tetrabromoéthane | |
6588 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H319
Mortel par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P271-P284-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P501c
H319-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRABROMÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-191-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only