Learn More
1,1,2,2-tétrabromoéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,1,2,2-Tetrabromoethane is useful for the separation of minerals from supporting rock. It is used as a solvent for fats, greases, oils and waxes. It acts as a mercury substitute in the production of gauges and balancing equipment. It finds application as a floating agent used in processing and separation of mineral oils. Further, it is used as refractive index liquid in microscopy. In addition to this, it is also employed as a flame-retardant additive for polystyrenes, polyurethanes and polyolefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,1,2,2-tétrabromoéthane est utile pour la séparation des minéraux de la roche de support. Il est utilisé comme solvant pour les matières grasses, les graisses, les huiles et les cires. Il sert de substitut au mercure dans la fabrication de jauges et d’équipements d’équilibrage. Il sert également d’agent flottant utilisé dans le traitement et la séparation des huiles minérales. De plus, il est utilisé comme liquide à indice de réfraction en microscopie. En outre, il est également utilisé comme additif ignifuge pour les polystyrènes, les polyuréthanes et les polyoléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le magnésium, les métaux alcalins et le zinc.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2-Tetrabromoethane |
Densité | 2.967 |
Point d’ébullition | 118°C to 120°C (15 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.637 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN2504 |
Merck Index | 14,9185 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 345.67 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
- 1,1,2,2-Tetrabromoethane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
RUO – Research Use Only