Learn More
1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 123.62€
Identifiants chimiques
CAS | 77-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.148 |
Numéro MDL | MFCD00004687 |
Clé InChI | QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane |
CID PubChem | 6502 |
Nom IUPAC | 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol |
SMILES | CC(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24324.36 |
500 g |
39.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24324.0E |
2500 g |
123.62€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane is an intermediate in the production of alkyd and polyester resins, powder coating resins, synthetic lubricants based on polyol esters, stabilizers for plastics, plasticizers, and pigment coatings. It is used in some phase change materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,1-tris(hydroxyméthyl)éthane est un intermédiaire dans la production de résines alkydes et polyester, de résines de revêtement en poudre, de lubrifiants synthétiques basés sur des esters de polyol, de stabilisateurs pour plastiques, de plastifiants et de revêtements pigmentaires. Il est utilisé dans certains matériaux de changement de phase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau / l’humidité.
Identifiants chimiques
77-85-0 | |
120.148 | |
QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N | |
6502 | |
CC(CO)(CO)CO |
C5H12O3 | |
MFCD00004687 | |
trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane | |
2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol |
Spécification
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane | |
∼190°C | |
160°C (320°F) | |
MFCD00004687 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
CC(CO)(CO)CO | |
120.148 | |
120.15 |
77-85-0 | |
137°C (15 mmHg) | |
C5H12O3 | |
1304452 | |
trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane | |
QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol | |
6502 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-063-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TY7137500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only