Learn More
1,1,1-Tris(hydroxyméthyl)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485747
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane is an intermediate in the production of alkyd and polyester resins, powder coating resins, synthetic lubricants based on polyol esters, stabilizers for plastics, plasticizers, and pigment coatings. It is used in some phase change materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,1-tris(hydroxyméthyl)éthane est un intermédiaire dans la production de résines alkydes et polyester, de résines de revêtement en poudre, de lubrifiants synthétiques basés sur des esters de polyol, de stabilisateurs pour plastiques, de plastifiants et de revêtements pigmentaires. Il est utilisé dans certains matériaux de changement de phase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-85-0
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.148
Numéro MDL MFCD00004687
Clé InChI QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
CID PubChem 6502
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Point de fusion ∼190°C
Point d’ébullition 137°C (15 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1304452
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 97%