Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, qualité LC-MS, Honeywell™ Fluka™
Additif éluant pour LC-MS
164.08€ - 337.00€
Identifiants chimiques
CAS | 920-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2F6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.038 |
Numéro MDL | MFCD00011651 |
Clé InChI | BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol |
CID PubChem | 13529 |
ChEBI | CHEBI:63104 |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol |
SMILES | C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15688400
|
Honeywell-Fluka
42060-10X1ML |
10 x 1 mL | Ampoule |
164.08€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15685480
|
Honeywell-Fluka
42060-50ML |
50 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
920-66-1 | |
168.038 | |
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N | |
13529 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol |
C3H2F6O | |
MFCD00011651 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol | |
CHEBI:63104 | |
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O |
Spécification
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol | |
-4°C | |
1.596g/mL at 25°C | |
C3H2F6O | |
n20/D 1.275 | |
UN3265 | |
0 to 0.0005% | |
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol | |
13529 | |
168.04g/mol |
920-66-1 | |
Incolore | |
59°C | |
(CF3)2CHOH | |
MFCD00011651 | |
1841007 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol | |
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O | |
168.038 | |
CHEBI:63104 | |
≥99.8% (GC) |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 213-059-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol