Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, qualité LC-MS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15685480
Click to view available options
Quantité:
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Additif éluant pour LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Point de fusion -4°C
Couleur Incolore
Densité 1.596g/mL at 25°C
Point d’ébullition 59°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2CHOH
Indice de réfraction n20/D 1.275
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1841007
Résidus après évaporation 0 to 0.0005%
Poids de la formule 168.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)