Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 98 %(isotopique), Thermo Scientific Chemicals
160.80€ - 448.23€
Identifiants chimiques
CAS | 38701-74-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2F6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.05 |
Numéro MDL | MFCD00037559 |
Clé InChI | BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N |
CID PubChem | 2724852 |
SMILES | [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042291.03 |
1 g |
160.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042291.46 |
5 x 1 g |
448.23€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} is a stable isotope used for biochemical research. It is also used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38701-74-5 | |
170.05 | |
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N | |
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C3H2F6O | |
MFCD00037559 | |
2724852 |
Spécification
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 | |
Isotopic | |
Ampoules prélimées | |
38701-74-5 | |
59°C | |
MFCD00037559 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d | |
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N | |
hexafluoro(²H)propan-2-(²H)ol | |
2724852 | |
98% |
Liquide | |
1,60 g/ml | |
Sensible à l’humidité | |
−4°C | |
C3H2F6O | |
UN1760 | |
Fully miscible in water. | |
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
170.05 | |
170.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 254-091-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only