Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 98 %(isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314338
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 x 1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} is a stable isotope used for biochemical research. It is also used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38701-74-5
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 170.05
Numéro MDL MFCD00037559
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
CID PubChem 2724852
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,60 g/ml
Conditionnement Ampoules prélimées
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 1 g
Point de fusion −4°C
Point d’ébullition 59°C
Numéro UN UN1760
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC hexafluoro(²H)propan-2-(²H)ol
Poids de la formule 170.05
Pourcentage de pureté 98%