Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
130.00€ - 1205.00€
Spécification
Couleur Ambré
Type de produit Screw-cap Microtube
Consulter d'autres spécifications
Produits 42
Code produit Marque Capacité (métrique) Forme du fond Type de bouchon Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Forme du fond Type de bouchon Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
16245530
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3422ANK
0,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16265610
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3472ANK
0,5 ml Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1045.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 05-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16245550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3465ANK
0,5 ml Skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1150.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 28-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16255530
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3422ANKS
0,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 18-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16265540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3462ANK
0,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16225540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3460ANK
0,5 ml Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1045.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16205540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3431ANK
0,5 ml Non-skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1150.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16275540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3462ANKS
0,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16235530
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3422A
0,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10061982
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3472A
0,5 ml Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1070.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10193672
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3465A
0,5 ml Skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1170.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16265530
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3422AS
0,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16275550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3466ANK
1,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16225550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3464ANK
1,5 ml Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1045.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16245540
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3461ANK
1,5 ml Non-skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1145.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 25-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16285550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3466ANKS
1,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
642.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 25-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16285610
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3478A
1,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10501473
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3474A
1,5 ml Autonome Screw Cap with O-ring (Unattached) 50 Tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte ; 500 bouchons/sachet/unité
1070.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 05-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10778754
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3467A
1,5 ml Skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1205.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16295610
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3478AS
1,5 ml Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16265550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3466A
1,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10463372
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3464A
1,5 ml Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1070.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10463182
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3461A
1,5 ml Non-skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1170.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16295550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3466AS
1,5 ml Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
642.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16245620
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3490ANK
2 mL Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16215620
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3488ANK
2 mL Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1045.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16265560
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3469ANK
2 mL Skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1185.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16255620
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3490ANKS
2 mL Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 21-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16295560
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3470ANK
2 mL Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
586.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16245560
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3468ANK
2 mL Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1080.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16205550
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3463ANK
2 mL Non-skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1150.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16205570
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3470ANKS
2 mL Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
642.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16235620
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3490A
2 mL Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
566.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10246122
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3488A
2 mL Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1070.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11868342
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3469A
2 ml Autonome Attached Cap 50 tubes et bouchons fixés / sachet, 10 sachets / unité, 10 unités/boîte
130.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16265620
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3490AS
2 mL Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
622.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16285560
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3470A
2 mL Non-skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
586.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10473372
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3468A
2 mL Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1100.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10245742
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3463A
2 mL Non-skirted Attached Cap 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
1170.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16215570
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3470AS
2 mL Skirted Not Included 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
642.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10032232
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3460A
0,5 ml Conique Bouchon à vis et joint torique, non fixé 50 Tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte ; 500 bouchons/sachet/unité
1070.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10104062
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3431A
0,5 ml Conique Bouchon à vis et joint torique, fixé 50 tubes et bouchons fixés/sachet
1170.00€
5000 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Ambré
Screw-cap Microtube
Documents
Product Certifications
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés