Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
Marque:  Thermo Scientific™ 3470A
515.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16285560
  • 586.00€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
La version non-stérile est exempte de RNase/DNase, d’ADN, de pyrogènes et d’endotoxines
La version E-Beam stérile est exempte de RNase/DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP, d’inhibiteurs de PCR
Le conditionnement est adapté aux exigences générales. Les tubes sont conditionnés avec et sans bouchons, les bouchons sont fixés ou non, placés dans un sac unique et le conditionnement double pour les environnements de salles blanches est disponible sur demande. Résine de
polypropylène vierge 100 % spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
Compatible avec le système automatisé. Que l’automate soit utilisé pour le remplissage, le bouchage ou l’étiquetage, le produit est conçu pour résister à des pressions de couple élevées associées à l’automatisation. La conception du produit permet de résoudre des problèmes automatisés courants tels que : fissures, bouchon du distributeur, bouchons serrés au-dessus/au-dessous du couple et filetage transversal
Gamme de volumes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
Le choix de couleur des tubes se fait entre une couleur naturelle ultra-haute clarté ou l’option Ambre qui offre une protection ultra-violette (UV) de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Bouchon standard ou captif, tous disponibles dans toute la gamme de couleurs. Consultez la page produit des bouchons pour plus d’informations
Les tubes moletés offrent la possibilité de verrouiller le tube dans des racks spéciaux pour une utilisation d’une seule main
Les tubes non moletés, parfaits pour l’automatisation et l’étiquetage, sont retirés de toute interférence d’étiquetage
Les tubes à jupe ou autoportants peuvent tenir debout de façon autonome, sans nécessiter de rack
Les tubes coniques nécessitent un rack pour les maintenir en position verticale
Les caractéristiques de sélection des résines sont une faible liaison protéique avec l’acide nucléique ainsi qu’une faible inhibition enzymatique
Gamme RCF de 18,000 à 25,000 g
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, dans de la neige carbonique et de la glace. Stockage à court terme dans de l’azote liquide2 en phase vapeur. Convient à une congélation flash par immersion rapide dans l’azote liquide2
Bain d’eau compatible jusqu’à +95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20000xG
Non autoclavable
Ambré
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Non stérile
Prêts pour la PCR
Tube à bouchon à vis 2,0 ml, avec rainures, sans jupe, ambré, non stérile, sans bouchon
2 mL
100 % polypropylène vierge
Stockage frigorifique : -80° à +95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Non
Promotions
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.