Échantillonneurs à usage unique pour produits alimentaires Buerkle
Échantillonneurs à usage unique et détectables Bürkle pour produits alimentaires
- Échantillonneurs bleus à usage unique ou détectables pour produits alimentaires
- Spécialement pour l'industrie alimentaire, vétérinaire et pharmaceutique
- Conforme aux directives de l'UE en matière d'alimentation et aux réglementations de la FDA
- Emballés individuellement et stérilisés aux rayons gamma
- Fabrication, assemblage et emballage en salle blanche de classe 7
Échantillonneurs à usage unique pour produits alimentaires, pelles, spatules, cuillères et racleurs bleus détectables.
Fonctionnalités clés
Échantillonneurs à usage unique pour produits alimentaires (pelles, spatules, cuillères et racleurs)
La nuance de bleu qui est utilisée n'existe pas naturellement dans les produits alimentaires. De ce fait, les produits bleus ou une partie de ceux-ci peuvent être trouvés rapidement et identifiés facilement par contrôle visuel s'ils sont mélangés à la production.
- Pelle pour aliments, bleue, disponible de 25 ml à 1 000 ml (10 pièces par pack)
- Spatule pour produits alimentaires, bleue : profondeur d'insertion de 150 mm ( 10 pièces par pack)
- Cuillère pour produits alimentaires, bleue : 2,5 ml ou 10 ml (100 pièces par pack)
- Racleur pour produits alimentaires, bleu : 200 x 80 mm (10 pièces par pack)
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP / IFS
- Spécialement pour l'industrie alimentaire, vétérinaire et pharmaceutique
- PS, bleu
- Emballé individuellement et stérilisé aux rayons gamma
- Fabrication, assemblage et emballage en salle blanche de classe 7
- Conforme aux directives de l'UE en matière d'alimentation et aux réglementations de la FDA
Échantillonneurs à usage unique détectables pour produits alimentaires (pelles, spatules, cuillères et racleurs)Ces pelles, spatules, cuillères et racleurs ne sont pas seulement colorés en bleu mais ont également un additif spécial dans le matériau qui les rend visibles par les détecteurs de métaux ou par des rayons X. Ces produits, bien qu'ils soient faits en plastique, peuvent donc être écartés par les systèmes classiques destinés au contrôle de corps étrangers.
- Pelle détectable, bleue disponible de 25 ml à 1 000 ml (10 pièces par pack)
- Spatule détectable, bleue : profondeur d'insertion de 150 mm (10 pièces par pack)
- Cuillère détectable, bleue : 2,5 ml ou 10 ml (100 pièces par pack)
- Racleur détectable, bleu : 200 x 80 mm (10 pièces par pack)
- Peut être détecté par des scanners couleur, par des détecteurs de métaux ou par des rayons X
- PS détectable, bleu
- Emballé individuellement et stérilisé aux rayons gamma
- Fabrication, assemblage et emballage en salle blanche de classe 7
- Conforme aux directives de l'UE en matière d'alimentation et aux réglementations de la FDA
Catalog No. | Description | Prix | Stock | Quantité |
---|
Catalog No. | Description | Prix | Stock | Quantité |
---|