Centrifuge Tubes
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Fisherbrand™ Easy Reader™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Thermo Scientific™ Konische und sterile Nunc™ 15 ml- und 50 ml-Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich, bieten mit ihrem wiederverwertbaren höchste Sauberkeit und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen
Die hervorragende mechanische Festigkeit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen erlaubt die Durchführung einer Vielzahl von Anwendungen.
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche in der Zentrifugation.
Thermo Scientific™ Nunc™ 200 ml Zentrifugenröhrchen
Verarbeiten Sie große Chargen einfacher mit den Nunc 200 ml-Zentrifugenröhrchen, die aus hochreinen Harzen bestehen und Kräften bis 7000 RCF widerstehen können.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar.
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Hergestellt aus kristallklarem, starrem PET für optimale Sichtbarkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylen-Terephthalat (PET) haben einen konischen Boden und Dichtungssteckverschlüsse aus hochdichtem Polyethylen und sind somit Premium-Zentrifugenröhrchen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge PPCO-Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen
Mit diesen durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit Dichtungsverschluss für Highspeed-Anwendungen erkennen Sie den Inhalt leicht.
DWK Life Sciences X12 KIMAX Hopkins Vakzine Zentrifugenröhrchen 10mL
Wird zur Standardisierung von Impfstoffen verwendet.
DWK Life Sciences X6 GLASROEHRCHEN KONISCH 6' 200ML .
Die Röhrchen sind aus Borosilikatglas gemäß den Anforderungen der ASTM-Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B gefertigt.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
KIMAX™- Röhrchen zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in mineralischen Rohölen, Kraftstoffölen und Erdölprodukten; Fällungsprodukten nach dem Zentrifugieren bestimmter Mengen von Dampfzylindersudaten, Schwarzölen und Schmierölen; sowie zur Prüfung auf Säuregehalt von Destillationsrückständen oder Kohlenwasserstoffflüssigkeiten von Benzin-/Petroleumlösungsmitteln.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen
Zentrifugieren Sie aggressive Chemikalien mit diesen Röhrchen, die sich für Chloroform- und Phenolextraktionen in Kühlzentrifugen bei bis zu 50.000 x g eignen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Mit diesen Nalgene PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige PPCO besitzt ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen gewähren einen Blick auf den jeweiligen Inhalt.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Konischer Adapter aus weißem Polycarbonat für Zentrifugenröhrchen
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Adapter aus weißem Polycarbonat für konische Zentrifugenröhrchen lässt sich nach Gebrauch von den Rotoren entfernen.
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ konische Zentrifugenröhrchen
Konische Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Verschlüssen einhändig öffnen und schließen.
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen 12,5 ml, konisch, API graduiert, VE=12 Stück
Mit konisch geformtem Boden, aus Borosilikatglas gemäß der Spezifikation ASTM E 438 Typ I, Klasse A oder B
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
Führen Sie Zelltrennungen mit Hilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden durch
  spinner