Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ : Capacité 12,5 ml
Les tubes sont faits en verre borosilicaté conformément aux spécifications de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B sur les exigences en matière de verre.
Marque:  DWK Life Sciences 45170-125
Code produit. 10464673
  • 393.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes sont faits en verre borosilicaté conformément aux spécifications de la norme ASTM E438, type I, classe A ou B sur les exigences en matière de verre.
  • Jetable
  • Avec fond de forme conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour contenir
12,5 mL
Verre borosilicaté
0 à 1 ml dans 0,1 %, >1 à 2 ml dans 0,15 %, >2 à 5 ml dans 0,2 %, >5 à 10 ml dans 0,4 %, >10 à 25 ml dans 0,5 %, >25 ml dans 1 %
118 mm
Oui
0 à 3 ml par incréments de 0,2 ml, 3 à 10 ml par incréments de 0,5 ml, 10 à 50 ml par incréments de 1 ml, 100 ml
2980 x g
USP, ASTM E 438, API 2542
Non
Utilisé pour déterminer les sédiments de fond et l’eau dans le pétrole
Conique
Conique
17 mm
Tube à centrifuger
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ : Capacité 12,5 ml > Capacité : 12,5 ml ; dia. ext. x L : 17 x 118 mm ; sans bouchon