Zellenfilter
Corning™ Falcon™ Zellsiebe
Corning™ Falcon™ Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning Falcon™ Zellsiebe sind problemlos handhabbar und eignen sich hervorragend für Stammzellen und Primärzellen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ zellsiebe
Fisherbrand™ zellsiebe
Steril und sofort zum Filtern von Stammzell- und Primärzellproben einsatzbereit. Die Einwegsiebe haben eine universelle Passform, die mit den meisten konischen 50 ml-Röhrchen kompatibel ist. Siebe in drei farbkodierten Maschenweiten erhältlich.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Corning™ Rundboden-Teströhrchen aus Polystyrol mit Schnappverschluss und Zellsieb, 5 ml
Corning™ Rundboden-Teströhrchen aus Polystyrol mit Schnappverschluss und Zellsieb, 5 ml
Für durchflusszytometrische Anwendungen entwickelt. Corning™ Falcon75 Röhrchen, 12 x 75 mm, mit Schnappverschluss mit Zellsieb bieten eine bequeme Lösung zur Vorbereitung von Laborproben.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ TRIANGLE INOCULATOR ST STEEL 33MM
Fisherbrand™ TRIANGLE INOCULATOR ST STEEL 33MM
Für eine vorsichtige und gleichmäßige Zellverteilung. Fisherbrand™ Zellenverteiler aus Edelstahl können sterilisiert und wiederverwendet werden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Delta-Inokulator
Fisherbrand™ Delta-Inokulator
Zur gleichmäßigen und vorsichtigen Ausbreitung von Kulturen. Fisherbrand™ Delta™ Zellenverteiler verursachen dank ihres flexiblen Griffs mit einem gewölbten Spreizstab weniger Agarrisse.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Corning™ Sterile Zellsiebe
Corning™ Sterile Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel
Zum Verteilen auf der Oberfläche fester Medien in mikrobiologischen Anwendungsbereichen. Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel sind aus Polystyrol gefertigt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Gosselin™ Gosselin™ T-förmiger Inokulationsspatel aus Polystyrol
Gosselin™ Gosselin™ T-förmiger Inokulationsspatel aus Polystyrol
Für die Verteilung auf festen Medienoberflächen in mikrobiologischen Anwendungen. Die T-förmigen Gosselin™ Impfspatel sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
X4500 PS-Verteiler, T-Form, steril, L=148mm (VE=45 00Stck.)
X4500 PS-Verteiler, T-Form, steril, L=148mm (VE=45 00Stck.)
Dieses Produkt wird mit einer Bestrahlungsmethode sterilisiert, die den Anforderungen von ANSI/AAMI/ISO 11137 entspricht, um einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-3 zu erreichen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen
Für eine schnelle und effiziente Filterung kleinvolumiger Proben (bis 1000 µl) vor der FLOW- oder FACS-Analyse (zum Patent angemeldet.) Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000-μl-Pipettenspitzen sind steril und in zwei Porositätsgraden lieferbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau
Leistungsstarke S-förmige Einweg-Bakterienverteiler
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Drigalskispatel in L-Form, Polystyrol, blau
Drigalskispatel in L-Form, Polystyrol, blau
Leistungsstarke L-förmige Einweg-Bakterienverteiler
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Copan Italia™ SPATEL T-FOERMIG/5ER BEUTEL BEUTEL
Copan Italia™ SPATEL T-FOERMIG/5ER BEUTEL BEUTEL
Sterile, T-förmige Verteiler zum Dispergieren von Flüssigkeiten über die Oberfläche von Agarkulturplatten. Copan Italia™ T-förmige Kunststoffspreizer verfügen über glatte, abgerundete Oberflächen, um Agar-Schneiden oder -Zerlegen zu vermeiden.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen  spinner