Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, diamètre médian des pores 80/400Å, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11330468
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, diamètre médian des pores 80/400Å, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330468
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 11330468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043815.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Propriétés typiques S.A. 90 m2/g, diamètre moyen des pores 80/400 Å, volume total des pores bimodaux 0,31 cc/g, densité d’emballage 1,181 g/l
Zirconium oxide is used as a catalyst carrier, diamond simulant, refractory material, pigment, abrasives and solid electrolyte in electrochromic devices. It acts as a precursor to the electroceramic lead zirconate titanate. It is also used in insulation, oxygen sensors, enamels and fuel cell. It finds application to make ceramic knives due to its hardness nature. It is utilized for dental restorations like crowns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011310
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium oxide, catalyst support
Note relative au nom 1/8 in. Pellets
Forme physique Granulés de 1/8 po.
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot-concentrated hydrogen fluoride and sulfuric acid. Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN14L037 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number043815.22,043815.A4,043815.36
Numéro de lotQ29K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number043815.22,043815.36,043815.A4
Numéro de lotZ08J016 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number043815.22,043815.36,043815.A4
Numéro de lotT13J049 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog Number043815.22,043815.36,043815.A4
Numéro de lotY21I028 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog Number
Nom du produit
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, diamètre médian des pores 80/400Å, Thermo Scientific Chemicals >