Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ciment, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) oxide |
Couleur | Marron |
Forme physique | Liquid, Paste |
Quantité | 5 kg |
Odeur | Odorless |
Aspect | Light brown liquid/paste |