Learn More
Chlorure de zirconium(IV), réactif, > 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11316468
Chlorure de zirconium(IV), réactif, > 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316468
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11316468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012104.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire ZrCl4
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) chloride
Point de fusion 331° (sublimation)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Poids de la formule 233.03
Qualité Réacteur
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.803 g/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS24K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number012104.09,012104.22,012104.A3,012104.36
Numéro de lotQ15K044 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012104.09,012104.22,012104.A3,012104.36
Numéro de lotW30I027 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number012104.09,012104.22,012104.A3,012104.36
Numéro de lotW30I026 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number012104.09,012104.22,012104.A3,012104.36
Numéro de lotW16I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2022 Catalog Number012104.09,012104.22,012104.A3,012104.36
Nom du produit
Chlorure de zirconium(IV), réactif, > 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >