Learn More
Tellurure de zinc, 99,998 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 471.35€
Identifiants chimiques
CAS | 1315-11-3 |
---|---|
Formule moléculaire | TeZn |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.98 |
Numéro MDL | MFCD00043079 |
Clé InChI | NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis |
CID PubChem | 3362486 |
Nom IUPAC | tellurure de zinc |
SMILES | [Zn]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036595.09 |
10 g |
135.68€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036595.18 |
50 g |
471.35€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc telluride is a semiconductor material used in optoelectronics. It is used in blue LEDs, laser diodes, solar cells, components of microwave generators, electro-optic detector, holographic interferometry and laser optical phase conjugation devices. It is associated with lithium niobate and used for the generation of pulsed terahertz radiation in time-domain terahertz spectroscopy and terahertz imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1315-11-3 | |
192.98 | |
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N | |
3362486 | |
[Zn]=[Te] |
TeZn | |
MFCD00043079 | |
zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis | |
tellurure de zinc |
Spécification
Zinc telluride | |
1315-11-3 | |
Grumeau de 3-12 mm | |
TeZn | |
zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis | |
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N | |
tellurure de zinc | |
3362486 | |
Odorless | |
6.34 |
1240°C | |
Rouge | |
99.998% metal basis | |
MFCD00043079 | |
Insoluble in water. | |
[Zn]=[Te] | |
192.98 | |
192.97 | |
3.56 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-260-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante