Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
38.36€ - 367.91€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H14O11SZn |
Poids moléculaire (g/mol) | 287.54 |
Numéro MDL | MFCD00149894 |
Clé InChI | RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
CID PubChem | 62640 |
ChEBI | CHEBI:32312 |
Nom IUPAC | sulfate de zinc heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10703211
|
Thermo Scientific Acros
205982500 |
250 g | Flacon en plastique |
38.36€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666252
|
Thermo Scientific Acros
205980010 |
1 kg | Flacon en plastique |
101.81€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10267163
|
Thermo Scientific Acros
205980050 |
5 kg | Flacon en plastique |
367.91€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-20-0 | |
287.54 | |
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L | |
62640 | |
sulfate de zinc heptahydraté |
H14O11SZn | |
MFCD00149894 | |
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o | |
CHEBI:32312 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Zinc sulfate heptahydrate | |
7446-20-0 | |
4.4 to 6 (5% soln. at 20°C) | |
99.4% min. (Complexometry) | |
ZnSO4·7H2O | |
15, 10359 | |
Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
287.54 | |
CHEBI:32312 | |
99.5% |
100.0°C | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
H14O11SZn | |
MFCD00149894 | |
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o | |
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de zinc heptahydraté | |
62640 | |
287.53 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P :
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter de libérer le produit dans l’environnement
EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS : danger
- Zinc sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.