Learn More
Acétate de zinc dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
51.15€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS | 5970-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4Zn·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.5 |
Numéro MDL | MFCD00066961 |
Clé InChI | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
CID PubChem | 2724192 |
Nom IUPAC | diacétate de zinc dihydraté |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10381614
|
Thermo Scientific Acros
207645000 |
500 g | Flacon en plastique |
51.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10581841
|
Thermo Scientific Acros
207640010 |
1 kg | Flacon en plastique |
85.73€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023623
|
Thermo Scientific Acros
207640050 |
5 kg | Récipient en plastique |
275.37€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5970-45-6 | |
219.5 | |
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L | |
2724192 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] |
C4H6O4Zn·2H2O | |
MFCD00066961 | |
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn | |
diacétate de zinc dihydraté |
Spécification
Zinc acetate dihydrate | |
5970-45-6 | |
Crystals | |
C4H6O4Zn·2H2O | |
MFCD00066961 | |
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn | |
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de zinc dihydraté | |
2724192 | |
98% | |
1.84 |
237.0°C | |
Blanc | |
97.5% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Zn·2H2O | |
15, 10327 | |
Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2] | |
219.5 | |
219.5 | |
Extra pur | |
1.8400g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Zinc acetate dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.