Learn More
SI Analytics™ Imprimante papier universelle Z890
L’imprimante papier universelle SI Analytics™ Z890 permet d’imprimer facilement des documents sans nécessiter de papier spécifique à l’imprimante.
Marque:  SI Analytics™ 285203700
Code produit. 10384863
  • 897.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Star SP-712 (imprimante matricielle à impact 9 aiguilles série)
  • Chargement facile du papier
  • Interface série
  • Dimensions hors tout : 245 x 160 x 152 mm
  • Alimentation intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
245 mm
160 mm
Imprimante papier universelle