Learn More
Orange de xylénol sel de tétrasodium, indicateur de la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Indicateur de titration des métaux
57.44€ - 189.89€
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
Numéro MDL MFCD00044293
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15644090
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
33825-1G
1 g Bouteille en verre
57.44€
1g
15654090
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
33825-5G
5 g Bouteille en verre
189.89€
5g
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
3618-43-7
MFCD00044293
Spécification
Xylenol Orange tetrasodium salt
3618-43-7
NONH for all modes of transport
Marron
195°C
MFCD00044293
760.58g/mol
Poudre ou cristaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 222-805-8
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Orange de xylénol sel de tétrasodium, indicateur de la titration des métaux, Honeywell Fluka™