Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange de xylénol, sel de sodium
Code produit. 10421831
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
Formule moléculaire C31H28N2Na4O13S
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenol Orange, sodium salt
Point de fusion 210.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 510g/L (20°C).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Poids de la formule 760.59
Perte à la dessiccation 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for Zinc titration) Passes test
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline