Learn More
Thermo Scientific™ Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
Description
Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les conditionneurs à col large en verre ambré Thermo Scientific™ I-Chem™.Les conditionneurs sont disponibles certifiés répondant aux spécifications de performance de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) relatives aux composés organiques semi-volatiles, aux pesticides, aux PCB et à l’analyse des métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans documents de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
- Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
- Tailles disponibles comprises entre 60 et 2 500 ml
- Bouchons assemblés sur les flacons
Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiées pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz., 120 ml |
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Paramètres de certification | Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux |
Couleur | Ambré |
Description | Flacons en verre ambré |
Diamètre (impériale) interne | 1,13 po |
Diamètre (impériale) | 2,12 in |
Diamètre (métrique) interne | 2,8 cm |
Matériau | Verre (type 3) |