Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en film laminé en polyéthylène/polypropylène avec coutures rouges
La combinaison 3M™ 4565 offre une protection CE de catégorie III, Type 4/5/6 contre les éclaboussures de liquides, les poussières dangereuses et les brouillards de produits chimiques.
187.07€ - 218.28€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Knit |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11947864
|
3M™
7000034773 |
Large | N/A | ||||||
11957864
|
3M™
7000034774 |
X-Large | N/A | ||||||
11937864
|
3M™
7000089684 |
Small | N/A | ||||||
11977864
|
3M™
7000089685 |
3X-Large | N/A | ||||||
11967864
|
3M™
7000034775 |
2X-Large | N/A | ||||||
Description
- Excellente barrière contre les poussières dangereuses, les éclaboussures de liquide et les brouillards de produits chimiques (CE de Type 4/5/6)
- Testée pour la protection contre les agents infectieux types 4-B, 5-B et 6-B (EN 14126:2003 sauf ISO 16604)
- Matériau laminé non microporeux
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection adhésivé intégralement pour une protection optimale
- Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
- Relargage de fibres extrêmement faible
- Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
- Disponible en emballage sous vide peu encombrant
Spécification
Combinaison de protection | |
Single-use | |
Knit | |
3 parties | |
Catégorie III |
Unisex | |
Élastique | |
Capuche | |
Non-sterile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Combinaisons de protection blanches en film laminé en polyéthylène/polypropylène avec coutures rouges