Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blancs avec joints en PTFE
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
139.00€ - 1735.00€
Spécification
Couleur White
Description Screw cap
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacon
Joint de fermeture PTFE/Polyethylene
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15593261
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912067
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15503271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912069
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15513271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912070
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15523271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912071
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11528192
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912072
500EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11538192
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912073
500EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11548192
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912074
500EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15533271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912075
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15543271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912076
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15553271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912077
100/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11598192
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912078
144EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15563271
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912079
144EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11518202
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912080
144EA/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11588192
Afficher les documents
Fisherbrand™
02912085
288/PK. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Spécification
Spécification
White
ISO 9001
PTFE/Polyethylene
Screw cap
Flacon
Screw Cap