Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™ pour flacons et flacons à sérum
Pour une étanchéité maximale des flacons avec finition en verre avec refoulement
749.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Gris |
Type de produit | Bouchon à clipser |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Matériau | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Matériau | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13108720
|
DWK Life Sciences
W224100-342 |
3cm | Caoutchouc bromobutyle | Duromètre 50 |
749.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une étanchéité maximale des flacons avec finition en verre avec refoulement
- En bromobutyle gris
Utilisation non recommandée avec les flacons dotés d’une finition à parois droites.
Spécification
Autoclavable | |
Gris | |
Bouchon à clipser |