Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spécial pour fournir une barrière efficace contre l’humidité.
Marque: DWK Life Sciences 225544
Description
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spécial pour fournir une barrière efficace contre l’humidité.
- Excellente conservation des matériaux hygroscopiques
Spécification
Transparent | |
Verre sodocalcique | |
Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain | |
PEBD | |
60 mm |
45 mm | |
60,0 mL | |
15 dr | |
Bouchon à clipser | |
USP type III |