Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de stockage Wheaton™, CryoFile™ et CryoFile XL™
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
Marque:  DWK Life Sciences W651604
Code produit. 12633395
  • 153.00€ / 15 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accueille des flacons de 1,2 à 2 ml et les boîtes XL stockent ceux de 5 ml. Le carton partitionné numéroté de 1 à 81 garde les flacons organisés et facilite leur identification
  • Le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte facilite l’indexation
  • Le revêtement hydrophobe accroît la durabilité
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
2 in
5,1 po
5,1 po
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
1 à 81 flacons
Boîte de stockage CryoFile™
5,3 cm
13 cm
13 cm
5,1 x 5,1 x 2 in (13 x 13 x 5,3 cm)
Flacon de 1,2 et 2 ml
Carton ondulé