Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 230 Whatman™
Fournissent des performances fiables pour les applications de laboratoire industriel et de laboratoire pour étudiants non critiques
7.10€ - 159.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 25 à 30 μm |
Qualité | 230 |
Porosité | Grossière |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12522056
|
Cytiva
5230-200 |
20 cm |
26.10€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12542056
|
Cytiva
5230-330 |
33 cm |
64.15€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15550773
|
Cytiva
5230-250 |
25 cm |
39.25€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11364270
|
Cytiva
5230-110 |
11 cm |
8.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374270
|
Cytiva
5230-125 |
12,5 cm |
10.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11314280
|
Cytiva
5230-240 |
24 cm |
37.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11354270
|
Cytiva
5230-090 |
9 cm |
7.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11384270
|
Cytiva
5230-150 |
15 cm |
15.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11394270
|
Cytiva
5230-185 |
18,5 cm |
22.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15560773
|
Cytiva
5230-400 |
40 cm |
104.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15570773
|
Cytiva
5230-500 |
50 cm |
159.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Retient les particules grossières.
- Fait en cellulose
- Surface crêpée pour une filtration rapide des particules grossières
- Rétention des particules : 25 à 30 μm
- Épaisseur : 0,40mm
Ne doit pas être utilisé pour l’analyse de l’azote selon la méthode Kjeldahl
Spécification
Rond | |
25 à 30 μm | |
Grossière |
Cellulose | |
230 | |
0,4 mm |