Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 75TC
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
Marque:  Cytiva 6714-7501
129.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11319154
  • 148.45€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Filtre à capsule Polycap TC75, 0,2/0,1 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB (1 pièce)
0,2/0,1 μm
930 cm2
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
PES
Stérile
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po