Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 150TC
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
Marque:  Cytiva 6717-9501
209.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11389134
  • 226.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Filtre à capsule POLYCAP TC 150, 0,2/0,1 μm, stérile, avec entrée et sortie SB de 1/2 po (1 pièce)
0,2/0,1 μm
1900 cm2
polypropylène (PP)
4,1 bars (60 psi)
PES
Stérile
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire.Principalement pour les solutions aqueuses
1/2 SB
1/2 SB