Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide Whatman™ série MV050
Les dispositifs de filtration sous vide série MV sont fabriqués en acier inox, ce qui est particulièrement adapté aux applications microbiologiques.
1310.00€ - 1430.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Connecteurs | Bouchon en caoutchouc |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec (équipement) | MV050 Manifold |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11325154
|
Cytiva
10440000 |
MV050/0 | Pince de fermeture rapide |
1310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365154
|
Cytiva
10440020 |
MV050A/0 | Pince de fermeture rapide |
1430.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le système peut être utilisé jusqu’à 200ºC, il est autoclavable et peut être stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180ºC.Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
Acier inoxydable | |
12,5 cm2 | |
MV 050/0 | |
392°F | |
500 ml |
Bouchon en caoutchouc | |
MV050 Manifold | |
Non stérile | |
Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) | |
200°C | |
Vacuum Filtration Manifold | |
47/50 mm |