Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillateurs d’eau Dechlorites
Marque:  GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2901
Code produit. 10354541
Description
Description
Pour limiter les détartrages
• Séparateur pour alimentation indépendante du bouilleur en eau déminéralisée ou adoucie. Diminue le débit de 15%
• Séparateur d'alimentation en eau
• Distillateur à réservoir
Spécification
Spécification
Modèles 2002, 2004, 2008
Distillateurs d’eau Dechlorite
Separate Water Supply
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillateurs d’eau Dechlorites > À utiliser avec les modèles 2002, 2004, 2008