Learn More
Buerkle Distributeur mural, dosage 500ml, Øaspiration 29mm.
Marque:  Buerkle 5912-0500
Distributeur mural, dosage 500ml, Øaspiration 29mm.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 8.59000kg
Code produit. 11971611