Learn More
Aalborg™ Cadre en acier inox à joint torique Viton A avec bouchon
Le cadre en acier inox à joint torique Viton A d’Aalborg™ avec bouchon est destiné à être utilisé avec des débitmètres à plusieurs tubes, qui conservent la plupart des caractéristiques uniques associées aux unités à tube unique.
521.00€ - 994.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11748538
|
Aalborg™
P31S2-VA0 |
Débitmètre de gaz / liquide à 3 tubes 150 mm | Bouchons |
826.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798528
|
Aalborg™
P21S2-VA2 |
Débitmètre gaz / liquide à 2 tubes de 150 mm | Bouchon et collecteur |
521.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11773189
|
Aalborg™
P41S2-VA2 |
Débitmètre de gaz / liquide à 4 tubes 150 mm | Bouchon et collecteur |
994.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
- Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
- Collecte à l’entrée ou à la sortie
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Compatibilité chimique
- Moyens de montage simples
Spécification
Cadre |