Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ViscoSampler
Échantillonneur ViscoSampler avec aspiration puissante pour milieux visqueux. Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration. Spécialement conçu pour les substances visqueuses comme les boues, le limon, les échantillons d’argile et de sol humides, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
Marque:  Buerkle™ 5331-2060
436.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10209681
  • 555.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aspiration puissante pour milieux visqueux
  • Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration
  • Pour une utilisation avec les boues, le limon, les échantillons humides d’argile et de sol, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
  • Faciles à nettoyer
  • Toutes les surfaces sont exemptes de pores et ne comportent pas de fissures
  • L’accumulation de saletés est évitée
  • Seuls les filetages à vis rondes testés dans le domaine de l’hygiène alimentaire sont utilisés
  • Le démontage et le nettoyage sont extrêmement simples
Spécification
Spécification
PTFE, FEP
160 mL
60 cm