Learn More
Poulten Selfe™ Support pour viscosimètre
191.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13111103
|
Poulten Selfe™
1842/A1 |
Ouverture de bain de 50 mm, pour les tailles de niveau suspendu Ubbelohde 1-4 |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Support pour viscosimètre |