Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimante BMP71 - Transparent
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
66.95€ - 116.00€
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Transparent
Finition Brillant
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
11765633
Afficher les documents
Brady™
142368
15,24 m x 1,27 cm (50 ft x 0,5 po) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11795613
Afficher les documents
Brady™
142356
15,24 m x 5,08 cm (50 ft x 2 po) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Film en vinyle avec adhésif permanent
  • Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
  • Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique, permanent
Brillant
Rouleau en vinyle
Imprimante BMP™ 71
1 de chaque
0,102 mm
15,24 m
RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71
Transparent
Vinyle (B-595)
Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres
1
-40°C à +82°C
50 ft.