Learn More
Brady™ Rouleau continu en vinyle
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Marque:  Brady™ 120919
289.75 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15266076
  • 305.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Rouleau en vinyle continu pour imprimante BBP3x
Rouge
Vinyle
Rouleau continu
BBP31, BBP33
1
1 Roll/Box
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
-20°C à +75°C
0,026 mm
98 ft.
3.98 in.
3.98 in.
B30C-4000-7569-RD
Acrylique, Permanent
Brillant
Transfert thermique
Pour l’identification d’installations et de sécurité
Étiquettes 5S, étiquettes de sécurité, étiquettes d’avertissement, marqueurs de tuyau, étiquettes d’équipement et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
-20°C
1 rouleau
-4°F to +167°F
0,004 in
30 m x 101 mm
30 m
101 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Rouleau continu en vinyle > Rouge ; dimensions (L x l) : 30 m x 101 mm