Learn More
Vératraldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.37€ - 366.83€
Identifiants chimiques
CAS | 120-14-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00003363 |
Clé InChI | WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin |
CID PubChem | 8419 |
ChEBI | CHEBI:17098 |
Nom IUPAC | 3,4-diméthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC=C(C=O)C=C1OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11110.22 |
100 g |
34.37€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11110.36 |
500 g |
86.53€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11110.0E |
2500 g |
366.83€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Veratraldehyde was used in the preparation of 4-chloromethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane. It was used in the synthesis of (+)-lithospermic acid, having anti-HIV activity. It forms 1:1 inclusion complexes with cyclodextrins. It reacts with 3-acetyl-2,5-dimethythiophene to yield chalcone dye, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe vératraldéhyde a été utilisé dans la préparation du 4-chlorométhyl-2-(diméthoxyphényl)-1,3-dioxolane. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide (+)-lithospermique, ayant une activité anti-VIH. Il forme des complexes d’inclusion 1:1 avec les cyclodextrines. Il réagit avec le 3-acétyl-2,5-diméthythiophène pour donner du colorant chalcone, (2E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)-1-(2,5-diméthylthiophèn-3-yl)prop-2-en-1-one.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Librement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
120-14-9 | |
166.18 | |
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N | |
8419 | |
3,4-diméthoxybenzaldéhyde |
C9H10O3 | |
MFCD00003363 | |
veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin | |
CHEBI:17098 | |
COC1=CC=C(C=O)C=C1OC |
Spécification
Veratraldehyde | |
42°C to 46°C | |
112°C (233°F) | |
MFCD00003363 | |
Air Sensitive | |
veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin | |
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-diméthoxybenzaldéhyde | |
8419 | |
166.18 |
120-14-9 | |
281°C | |
C9H10O3 | |
473899 | |
14,9951 | |
Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether. | |
COC1=CC=C(C=O)C=C1OC | |
166.18 | |
CHEBI:17098 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-373-2
missing translation for 'rtecsNumber' : YX5088000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon