Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacutainer™
Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples. Les aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons BD Vacutainer™ sont des aiguilles stériles à double extrémité à utiliser avec les porte-tubes Vacutainer et les tubes de prélèvement sanguin sous vide. Disponible avec des aiguilles de 1 po ou 1,5 po, de calibre 20, 21 ou 22.
28.05€ - 168.00€
Spécification
Type de produit | Aiguille à prélèvement sanguin multi-échantillons |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Marquage CE |
Connecteurs | Réversible |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13595610
|
BD
360214 |
Calibre 20 | 25,4 mm | Jaune |
28.70€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13525620
|
BD
360212 |
Calibre 21 | 25,4 mm | Vert |
28.05€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12957726
|
BD
360211 |
22 G | 38.1 mm | Noir |
168.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.- Aiguille stérile à double extrémité avec valve de sécurité couverte par manchon
- La conception biseau à angle bas avancée et le revêtement en lubrifiant siliconé garantissent une pénétration douce et lisse des veines
- Prélève le sang directement de la veine dans des tubes de prélèvement sous vide afin d’éviter toute exposition
- Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples après la ponction veineuse
- Conçu pour une utilisation avec les porte-tubes BD Vacutainer™ et les tubes de prélèvement sanguin sous vide
- Adaptateur Luer (MPN 367300) disponible séparément pour une utilisation avec un cathéter ou une aiguille hypodermique
Spécification
Aiguille à prélèvement sanguin multi-échantillons | |
Marquage CE | |
Oui | |
Tubes de prélèvement sanguin Vacutainer, porte-tubes | |
Oui | |
Paroi mince |
Stérile | |
Réversible | |
Prélèvement d’échantillons sanguins | |
Polystyrène | |
Biseau à faible angle |